Key Documents
1.02047
Supelco
Calcium hydroxide
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Calcium hydroxide
About This Item
Formule linéaire :
Ca(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Numéro de classement CE :
215-137-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥96.0% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
7340 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.03% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
Pf
550 °C (decomposition)
Solubilité
1.7 g/L
Densité
2.24 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Traces d'anions
carbonate (CO32-): ≤3.0% (as CaCO3)
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.1%
Traces de cations
Fe: ≤0.05%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.5%
Na: ≤0.05%
Sr: ≤0.05%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Synthesis and utilization of polyol-modified high specific surface area Ca(OH)(2): This research explores the enhanced properties of calcium hydroxide when modified for high surface area applications, crucial for environmental and material science applications, particularly in pollution control and advanced material composites. (Yan et al., 2024).
Liaison
Replaces: CX0220; CX0220-1
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.03 %
Carbonate (as CaCO₃): ≤ 3.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfur compounds (as SO₄): ≤ 0.1 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
K (Potassium): ≤ 0.05 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.5 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Sr (Strontium): ≤ 0.05 %
Conforms ACS, Reag. Ph. Eur.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable