Key Documents
1.01542
Millipore
L-Arginine
for biochemistry
Synonyme(s) :
L-Arginine, Arg
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-811-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
238 °C (decomposition)
Masse volumique apparente
640 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)
Clé InChI
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine-grain powder or colorless crystals
Appearance of solution (0.5 mol/l, water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): +25.0 to +26.5
UV-Absorption (260 nm; 0.5 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.35
UV-Absorption (280 nm; 0.5 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.15
Chloride (Cl): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.5 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable