Key Documents
1.00949
Supelco
Éthylène glycol
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Éthylène glycol, Glycol, 1,2-éthanediol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-473-3
Nomenclature NACRES :
NA.05
Pression de vapeur
0.053 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Limite d'explosivité
3.2-15.3 % (v/v)
Impuretés
≤0.0002% Chloride (Cl)
≤0.0002% Fe (Iron)
≤0.3% Water
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
197.6 °C/1013 hPa
Pf
-14--10 °C
Température de transition
flash point 111 °C
Solubilité
1000 g/L
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMPLURA® est notre alternative économique aux qualités de grande pureté. Avec EMPLURA, nous proposons une gamme de solvants destinée à diverses applications de base des industries non réglementées et pour les applications moins exigeantes, le travail de préparation en laboratoire et les applications de nettoyage. Les solvants EMPLURA présentent des spécifications suffisantes pour les paramètres les plus importants.
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,0 %
Identité (IR) : conforme
Densité (d 20 °C/4 °C) : 1,112 - 1,114
Chlorure (Cl) : ≤ 0,0002 %
Fe (fer) : ≤ 0,0002 %
Eau : ≤ 0,3 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - open cup
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.