Key Documents
04-855
Sigma-Aldrich
Anti-GluR1 Antibody, clone C3T, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone C3T, Upstate®
Synonyme(s) :
Anti-GluA1, Anti-GluR-1, Anti-GluR-A, Anti-GluR-K1, Anti-GluR1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C3T, monoclonal
Espèces réactives
human, chimpanzee, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIA1(2890)
Description générale
Le L-glutamate est le neurotransmetteur excitateur principal dans le système nerveux central. La neurotransmission glutamatergique est impliquée dans la plupart des aspects du fonctionnement normal du cerveau et peut être perturbée par de nombreuses conditions neuropathologiques. Les récepteurs de glutamate métabotropes sont une famille de récepteurs couplés aux protéines G qui sont divisés en 3 groupes. Le groupe I inclut les GRM1 et il a été démontré que ces récepteurs activent la phospholipase C. L'expression de GRM1 a été constatée dans plusieurs régions du cerveau et de la moelle épinière. Les EST ont été isolés à partir de banques cérébrales et oculaires.
Spécificité
Predicted to cross-react with Chimpanzee based pm 100% sequence homology.
Recognizes GluR1, Mr 106 kDa.
Immunogène
KLH-conjugated, synthetic peptide corresponding to amino acids 858-868 (..TLPRNSGAGAS..) of human GluR1 (amino acids 840-850 of mature human GluR1)
Application
&&&
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunoprécipitation : μ
A previous lot of this antibody has been shown to detect GluR1 in human, mouse and rat tissues.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Qualité
A 1:5,000-1:10,000 dilution of this lot detected GluR1 in rat brain microsomal preparation (Catalog # 12-144).
Description de la cible
106 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 05-855
Forme physique
Surnageant de culture dans de l'azide de sodium à 0,05 %
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 2 ans à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
A L Mammen et al.
The Journal of biological chemistry, 272(51), 32528-32533 (1998-01-24)
Modulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic Acid (AMPA) receptors in the brain by protein phosphorylation may play a crucial role in the regulation of synaptic plasticity. Previous studies have demonstrated that calmodulin (CaM) kinase II can phosphorylate and modulate AMPA receptors. However, the
Gonadectomy differentially regulates steroid receptor coactivator-1 and synaptic proteins in the hippocampus of adult female and male C57BL/6 mice.
Chen Bian,Kongjiang Zhu,Li Yang,Sen Lin,Shurong Li,Bingyin Su,Jiqiang Zhang
Synapse null
Cellular localizations of AMPA glutamate receptors within the basal forebrain magnocellular complex of rat and monkey.
Martin, L J, et al.
The Journal of Neuroscience, 13, 2249-2263 (1993)
Zhexing Wen et al.
Nature, 515(7527), 414-418 (2014-08-19)
Dysregulated neurodevelopment with altered structural and functional connectivity is believed to underlie many neuropsychiatric disorders, and 'a disease of synapses' is the major hypothesis for the biological basis of schizophrenia. Although this hypothesis has gained indirect support from human post-mortem
Linli Qiu et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 156, 23-31 (2015-11-27)
Androgens have been proposed to play important roles in the regulation of hippocampus function either directly, through the androgen receptor (AR), or indirectly, through estrogen receptors (ERs), after aromatization into estradiol. Steroid receptor coactivator-1 (SRC-1) is present in the hippocampus