870292P
Avanti
16:0 PA-PEG3-mannose
Avanti Research™ - A Croda Brand 870292P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho((ethyl-1′,2′,3′-triazole)triethyleneglycolmannose) (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (870292P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (870292P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870292P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H]1O[C@@H](OCCOCCOCCN(N=N2)C=C2CCOP(OC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O.[NH4+]
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable