Key Documents
810317P
Avanti
TopFluor TMR PI(4)P
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3-phosphoinositol-4-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C54H88BF2N5O18P2
Poids moléculaire :
1206.05
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 250 μg (810317P-250UG)
pkg of 1 × 50 μg (810317P-50UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810317P-50UG);5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810317P-250UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable