Key Documents
810229P
Avanti
18-NBD 18:1 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
{N-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)-methyl]amino} oleoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H79N14O20P3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1261.18
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
coenzymes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810229P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable