Key Documents
700255P
Avanti
3-oxo chenodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β-cholanic acid-7α-ol-3-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H38O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.56
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700255P-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3