Key Documents
W416533
Sigma-Aldrich
Methyl (Z)-5-octenoate
≥97%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.22
Numéro FEMA:
4165
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.934
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥97%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
creamy; fresh; green; tropical
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3/b5-4-
Clé InChI
TUHAYWWWVLJJJM-PLNGDYQASA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable