Key Documents
W210102
Sigma-Aldrich
Anisyl formate
≥90%, FCC, FG
Synonyme(s) :
4-Methoxybenzyl formate
About This Item
Formule linéaire :
HCO2CH2C6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro FEMA:
2101
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
354
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.087
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥90%
Composition
contains IFRA restricted Anisyl Formate
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
Point d'ébullition
220 °C (lit.)
Densité
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
anise alcohol
Propriétés organoleptiques
floral; sweet
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-12-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3
Clé InChI
XPDORSROGAZEGY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup