Key Documents
T80306
Sigma-Aldrich
1,2,5-Trimethylpyrrole
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
Point d'ébullition
173 °C (lit.)
Densité
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C)n1C
InChI
1S/C7H11N/c1-6-4-5-7(2)8(6)3/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
YRABRACUKBOTKB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Vincenzina Barbera et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(1) (2019-01-02)
The mechanism for the functionalization of graphene layers with pyrrole compounds was investigated. Liquid 1,2,5-trimethylpyrrole (TMP) was heated in air in the presence of a high surface area nanosized graphite (HSAG), at temperatures between 80 °C and 180 °C. After