Key Documents
T21105
Sigma-Aldrich
3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)4C6H6(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro Beilstein :
1237421
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Densité
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-8(11)6-10(3,4)7-9/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
OQJMHUOCLRCSED-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup