Key Documents
SYNC204400
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm
Synonyme(s) :
Synthware C204400, Straight condenser
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C204400
L de l'enveloppe
400 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.