Key Documents
S82245
METHANESULFONIC ACID 4-AZIDO-2-AZIDO-ME-5-BENZOYLAMINO-6-MEO-4H-PYRAN-3-YL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H19N7O6S
Poids moléculaire :
425.426
Numéro MDL:
Autres remarques