Key Documents
S234842
(10-CARBOXY-DECYL)-DIMETHYL-OCTYL-AMMONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H44BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.494
Numéro MDL:
Autres remarques