P49902
Pregnenolone acetate
99%
Synonyme(s) :
3β-Acetoxy-5-pregnen-20-one, 5-Pregnen-3β-ol-20-one acetate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +19°, c = 1 in ethanol
Pf
149-152 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@H]4C(C)=O)[C@@H]3CC=C2C1
InChI
1S/C23H34O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,17-21H,6-13H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20-,21-,22-,23+/m0/s1
Clé InChI
CRRKVZVYZQXICQ-RJJCNJEVSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable