N26806
trans-β-Nitrostyrene
99%
Synonyme(s) :
trans-beta-Nitrostyrene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
crystals
Point d'ébullition
250-260 °C (lit.)
Pf
55-58 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
Clé InChI
PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable