Key Documents
M35355
Sigma-Aldrich
Glutaric acid monomethyl ester chloride
98%
Synonyme(s) :
Methyl 4-(chloroformyl)butyrate, Methyl 5-chloro-5-oxovalerate, Methyl glutaryl chloride
About This Item
Formule linéaire :
ClCO(CH2)3COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.59
Numéro Beilstein :
1762383
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
110 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3
Clé InChI
JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter