Key Documents
JKA12010
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-NH2
Amine PEG4 Amine, monodisperse
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
NH2(CH2CH2O)3CH2CH2NH2
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.23
product name
NH2-PEG4-NH2,
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable