H19808
3-Hydroxybenzaldehyde
≥99%
Synonyme(s) :
3-Formylphenol, 5-Hydroxybenzaldehyde, m-Formylphenol, m-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Point d'ébullition
191 °C/50 mmHg (lit.)
Pf
100-103 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-5,9H
Clé InChI
IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It can also be used as a starting material for the synthesis of:
- (-)-Quinocarcin, isoxazolo[3,4-e][2,1]benzisoxazole and 3-n-propylphenol.
- Oligo-3-hydroxybenzaldehyde (O-3HBA) by oxidative polycondensation.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3