GF99431523
Carbon - Vitreous
foil, 10x10mm, thickness 4.0mm, glassy carbon
Synonyme(s) :
Carbon - Vitreous, VC000601
About This Item
Produits recommandés
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 994-315-23
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable