Key Documents
GF93499857
Aluminum alloy 5083
foil, Al95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.0 mm, size 300 × 300 mm
Synonyme(s) :
AB040390
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 934-998-57
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
1.0 mm