GF51311977
Polyvinylidenechloride
(PVDC), powder, mean particle size <180micron, weight 500 g
Synonyme(s) :
CV306010
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 513-119-77
Poids
500 g
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable