Key Documents
GF48263014
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 50 g, purity 99%
Synonyme(s) :
SI516021
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 482-630-14
Poids
50 g
Taille moyenne des particules
0.1-1 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable