Key Documents
GF38241109
Scandium
powder, max. particle size 250 micron, weight 2 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
SC006010
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Sc
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141613
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 382-411-09
Résistivité
50.5 μΩ-cm, 0°C
Poids
2 g
Taille max. des part.
250 μm
Point d'ébullition
2836 °C (lit.)
Pf
1540 °C (lit.)
Densité
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Sc]
InChI
1S/Sc
Clé InChI
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable