Key Documents
GF13726920
Boron
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 98.%
Synonyme(s) :
B 006012
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
B
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
10.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141907
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 137-269-20
Résistivité
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 μm
Densité
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[B]
InChI
1S/B
Clé InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2