F807
Fluoranthene
98%
Synonyme(s) :
Benzo[j,k]fluorène
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
384 °C (lit.)
Pf
105-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cccc-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
Clé InChI
GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Polyfluoranthene (PFA) based conducting polymer (PFA) by electrochemical anodic oxidation using Lewis acid catalyst.
- Substituted fluorenones.
- Fluorescence-emitting oligofluoranthene (OFA) nanorods by oxidative oligomerization.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
388.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
198.0 °C - closed cup