Key Documents
F4602
Sigma-Aldrich
4-Fluoroanisole
99%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
Point d'ébullition
157 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup