Key Documents
E45414
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-picolinate
99%
Synonyme(s) :
Ethyl pyridine-2-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Numéro Beilstein :
122485
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
Point d'ébullition
240-241 °C (lit.)
Pf
2 °C (lit.)
Densité
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-5-3-4-6-9-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Arnau Garau et al.
Talanta, 133, 120-126 (2014-12-02)
A simple and expedient flow-based assembly capitalizing on programmable flow is herein proposed for reliable determination of trace level concentrations of aluminum as a potential contaminant in dialysis concentrate solutions without any prior sample clean-up/preconcentration procedure. Using salicylaldehyde picolinoylhydrazone in