DWKW216952
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (60 mL), PE liner
Synonyme(s) :
W216952
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PE liner
PVC liner
phenolic cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Caractéristiques
with cap
with cap
Conditionnement
case of 24 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W216952
Diam. du flacon × Haut. × Larg.
(44 mm) (75 mm) (330 mm)
Capacité
(60 mL)
Raccords
33-400 neck
33-400