Key Documents
D55504
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloroaniline
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.02
Numéro Beilstein :
775084
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98%
Forme
solid
Pf
36-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Clé InChI
JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
244.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
118 °C - closed cup
Olivia X H Ong et al.
Ultrasonics sonochemistry, 26, 399-407 (2015-02-03)
Application of high intensity ultrasound has shown potential in the production of Maillard reaction odor-active flavor compounds in model systems. The impact of initial pH, sonication duration, and ultrasound intensity on the production of Maillard reaction products (MRPs) by ultrasound