Key Documents
D188603
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylthiophene
98.5%
Synonyme(s) :
NSC 60689
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.19
Numéro Beilstein :
106450
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98.5%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
Point d'ébullition
134 °C/740 mmHg (lit.)
Densité
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H8S/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Restituto Tocmo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(23), 5296-5304 (2014-05-21)
There is a growing account of the health benefits of H2S as an endogenous cell-signaling molecule. H2S from organic polysulfides, in particular, is increasingly gaining attention for their beneficial effects to cardiovascular health. Here, we studied shallot as a potential