Key Documents
D132306
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxybenzonitrile
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99%
Forme
powder
Pf
68-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1OC)C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
OSEQIDSFSBWXRE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable