Key Documents
C52055
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)benzimidazole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
32151902
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
powder
Pf
146-148 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H7ClN2/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
SPMLMLQATWNZEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1