Key Documents
BAF424004031
Dessiccateur à vide Scienceware® Lab Companion
volume 45 L, clear polycarbonate, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
Desiccator, Desiccator cabinet, Vacuum Bell Jar, Vacuum Desiccator
About This Item
Code UNSPSC :
41104510
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
clear polycarbonate
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F42400-4031
Ouverture de la porte, l × L
11 5/8 in. × 17 1/2 in.
Larg. externe × L × H
16 1/2 in. × 15 5/8 in. × 19 3/8 in.
Volume
45 L
45000 mL
Description générale
Ces dessiccateurs à vide de haute qualité fournissent un vide dont l'intégrité dure trois fois plus longtemps que les modèles ordinaires, ce qui réduit la maintenance et vous donne la tranquillité d'esprit. Capables de maintenir un vide de 736,6 mm Hg pendant plus de 72 heures à température ambiante, ils restent étanches à l'air, ce qui vous permet d′assurer un stockage fiable ou de réaliser des expériences sur de plus longues périodes de temps.
Une vanne à trois voies Viton® (incluse) assure l'uniformité dans la mise sous vide, la relâche du vide ou l'échange de gaz. Dispositif durable en polycarbonate transparent, facile à nettoyer, résistant aux produits chimiques et permettant une visualisation rapide du contenu du dessiccateur. Les modèles ambrés, filtrant les rayons UV, bloquent 100 % des rayons UVA, UVB et UVC pour réduire au minimum les dommages ou changements de couleur des échantillons sensibles à la lumière.
Disponibles sous forme de cabinet ou de cloche, tous les modèles comprennent un plateau à dessiccant (les agents dessiccants sont vendus séparément).
  • La construction moulée en une seule pièce (à l'exception de la porte) permet d'appliquer un vide poussé, virtuellement sans fuites et d'une durabilité exceptionnelle.
  • Le style cabinet offre un maximum d'espace utilisable.
  • La porte à charnières permet l'accès facile et les languettes de verrouillage intégrées maintiennent la porte fermée en l'absence de vide.
  • Une jauge à vide analogue dans la porte frontale permet de vérifier le niveau de vide en un coup d'œil.
  • Les étagères perforées peuvent être placées de manière à s'adapter à de nombreuses configurations de stockage (des étagères supplémentaires sont vendues séparément).
  • Les ouvertures intégrées permettent de fixer jusqu'à 3 vannes supplémentaires (vendues séparément).
  • La conception empilable permet de gagner de l'espace pour une utilisation plus efficace de l'espace de travail.
  • Choix entre huit modèles : à volume interne de 11, 23, 35 et 45 litres, transparents ou ambrés pour bloquer les rayons UV.
  • Les modèles de 11 et 23 litres incluent deux étagères (peuvent accommoder un maximum de quatre étagères).
  • Les modèles de 35 et 45 litres incluent trois étagères (peuvent accommoder un maximum de cinq et six étagères, respectivement).
Informations légales
Lab Companion is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company