Key Documents
B8908
Sigma-Aldrich
α-Benzoin oxime
98%
Synonyme(s) :
alpha-Benzoin oxime, Cuprone
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(OH)C(=NOH)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.26
Numéro Beilstein :
1912794
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
153-155 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O\N=C(\C(O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
Clé InChI
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable