Key Documents
B3159
Sigma-Aldrich
Potassium benzene-1,2-disulfonate
≥97%
Synonyme(s) :
Benzene-1,2-disulfonic acid dipotassium salt
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(SO3K)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.42
Numéro Beilstein :
6552908
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97%
Forme
powder
Pf
≥300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O6S2.2K/c7-13(8,9)5-3-1-2-4-6(5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
WUERIJJOLNKVMO-UHFFFAOYSA-L
Application
Potassium benzene-1,2-disulfonate can be used to synthesize potassium 1-phenolate-4-disulfonate by reacting with potassium hydroxide.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Patai S
The Chemistry of sulphonic acids, esters, and their derivatives, 684-684 (1991)