Key Documents
ALD00094
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
Synonyme(s) :
3-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7FO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n/D 1.5038
Densité
1.3071 at 25 °C
Chaîne SMILES 
FS(C1=CC(OC)=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H7FO3S/c1-11-6-3-2-4-7(5-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
RGVNAVGZAZZJBS-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable