Key Documents
926760
Sigma-Aldrich
PTABS
≥95%
Synonyme(s) :
4-(1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantan-1-ium-1-yl)butane-1-sulfonate, Kapdiphos
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20N3O3PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.32
Code UNSPSC :
12352128
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
O=[S-](CCCC[N@+]1(C2)C[N@@]3C[N@@](C[P@]2C3)C1)(=[O-])=O
Catégories apparentées
Application
PTABS is a water soluble phosphine ligand for use in a variety of cross-coupling reactions including Heck, Suzuki, and Sonagashira cross-couplings.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Udaysinh Parmar et al.
The Journal of organic chemistry, 86(13), 8900-8925 (2021-06-23)
Buchwald-Hartwig amination of chloroheteroarenes has been a challenging synthetic process, with very few protocols promoting this important transformation at ambient temperature. The current report discusses about an efficient copper-based catalytic system (Cu/PTABS) for the amination of chloroheteroarenes at ambient temperature