Key Documents
901130
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-azidoethoxy)ethane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.47
Densité
1.15 g/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H12N6O2/c7-11-9-1-3-13-5-6-14-4-2-10-12-8/h1-6H2
Clé InChI
OHZGAFKSAANFAS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable