900454
DPPF Pd G4
95%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
powder
Caractéristiques
generation 4
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Pf
201 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CNC1=C(C2=C([Pd]OS(=O)(C)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.[C]3(P(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)[C][C][C][C]3.[C]6(P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)[C][C][C][C]6.[Fe]
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.