900088
Iron oxide (II,III), nanoparticles
20 nm avg. part. size (TEM), 5 mg/mL in chloroform
About This Item
Forme
dispersion
nanoparticles
Niveau de qualité
Concentration
5 mg/mL in chloroform
Taille moy. des particules
20 nm (TEM)
Groupe fonctionnel
oleic acid
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable