900020
Adiponitrile
battery grade, >99%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
Synonyme(s) :
1,4-Dicyanobutane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 40 °C)
Pureté
>99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1022 °F
Limite d'explosivité
4.99 %
Impuretés
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Point d'ébullition
295 °C (lit.)
Pf
1-3 °C (lit.)
Densité
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
N#CCCCCC#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2
Clé InChI
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Attention
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Articles
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.