Key Documents
796786
Sigma-Aldrich
1,1-Dioxoisothiazolidine
Synonyme(s) :
1,1-Dioxo-isothiazolidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7NO2S
Poids moléculaire :
121.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Chaîne SMILES 
O=S1(CCCN1)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h4H,1-3H2
Clé InChI
XGYCWCIGCYGQFU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable