Key Documents
795518
Sigma-Aldrich
Naphtho[1,2-c:5,6-c′]bis[1,2,5]thiadiazole-5,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
95%
Synonyme(s) :
5,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphtho[1,2-c:5,6-c′]bis[1,2,5]thiadiazole, PB2-NTz
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H26B2N4O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.22
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
377-382 °C
Chaîne SMILES 
CC(O1)(C)C(C)(C)OB1C2=CC3=C(C=C(B4OC(C)(C)C(C)(C)O4)C5=NSN=C53)C6=NSN=C26
InChI
1S/C22H26B2N4O4S2/c1-19(2)20(3,4)30-23(29-19)13-9-11-12(15-17(13)27-33-25-15)10-14(18-16(11)26-34-28-18)24-31-21(5,6)22(7,8)32-24/h9-10H,1-8H3
Clé InChI
VZCYKOASVMGCSP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ready-to-use precursor for synthesis of high-performance semiconducting polymers.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
5,10-Diborylated naphtho[1,2-c:5,6-c0]bis[1,2,5]-thiadiazole: a ready-to-use precursor for the synthesis of high-performance semiconducting polymers
Kawashima, Kazuaki;
Polym. Chem., 4(20), 5224-5227 (2013)