Key Documents
775614
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-nitrobenzene
97%
Synonyme(s) :
3-Bromo-1-nitrobenzene, 3-Nitro-1-bromobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.01
Numéro Beilstein :
2043212
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
crystals
Pf
52-55 °C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
Clé InChI
FWIROFMBWVMWLB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Wenqing Xu et al.
Environmental science & technology, 49(6), 3419-3426 (2015-02-12)
Sorption to black carbons is an important sink for organic contaminants in sediments. Previous research has suggested that black carbons (graphite, activated carbon, and biochar) mediate the degradation of nitrated compounds by sulfides by at least two different pathways: reduction