Key Documents
772623
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
98%
Synonyme(s) :
4,4,4-Trifluoro-n-butanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7F3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.343
Point d'ébullition
123-127 °C/760 mmHg
Densité
1.212 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OCCCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c5-4(6,7)2-1-3-8/h8H,1-3H2
Clé InChI
VKRFUGHXKNNIJO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.1 °F
Point d'éclair (°C)
50.6 °C