Key Documents
765945
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12F6N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
132-136 °C
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H12N.C2F6NO4S2/c1-5(2,3)4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
JTCSZQBQVDPVMT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable