Key Documents
743534
Sigma-Aldrich
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium triflate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulfonate, [3-(Trifluoromethyl)phenyl]phenyliodonium triflate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H9F6IO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.18
Numéro Beilstein :
10503310
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Composition
carbon, 32.9-34.6% CH
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)c1cccc([I+]c2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H9F3I.CHF3O3S/c14-13(15,16)10-5-4-8-12(9-10)17-11-6-2-1-3-7-11;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-9H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
OSSLDNUSYGVAIB-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable