Key Documents
739073
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)azetidine
Synonyme(s) :
3-(Boc-amino)azetidine, tert-Butyl 3-azetidinylcarbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
63-72 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NC1CNC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-9-5-6/h6,9H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
Clé InChI
NEMXVXVJGXZDRR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable